192619
Tiglic aldehyde
≥96%
Sinonimo/i:
(E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
Saggio
≥96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Applicazioni
- alkyl-branched tetraene hydrocarbons, pheromone component for dried fruit beetle
- E,E-2,4-dimethyl-2,4-hexa dienal, volatile constituents of the defensive secretions of Leiobunum nigripalpi
- 4-methyl-2,4-hexadiene-1-ol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?