Key Documents
304077
Sigma-Aldrich
3-Methylcrotonaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Beilstein:
1734740
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
7 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.462
P. eboll.
133-135 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 110 g/L at 20 °C
Densità
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Methylcrotonaldehyde is an α, β-unsaturated aldehyde. Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde was reported. The hydrogenation of 3-methylcrotonaldehyde over Ru, Pt and Rh was investigated.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde.
Mandell L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(12), 1683-1685 (1971)
Geometric and electronic effects in the selective hydrogenation of a, ?-unsaturated aldehydes over zeolite-supported metals.
Blackmond DG, et al.
J. Catal., 131(2), 401-411 (1991)