I7209
3-Iodoaniline
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.682 (lit.)
P. ebollizione
145-146 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21-24 °C (lit.)
Densità
1.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?