129364
4-Iodoaniline
98%
Sinonimo/i:
p-Iodoaniline
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
61-63 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Nc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)