Documenti fondamentali
I9805
Sigma-Aldrich
1-Iodo-4-nitrobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. ebollizione
289 °C/772 mmHg (lit.)
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Loai Basheer et al.
Food chemistry, 237, 895-903 (2017-08-03)
Inhibition of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), the major drug metabolizing enzyme, by dietary compounds has recently attracted increased attention. Evaluating the potency of the many known inhibitory compounds is a tedious and time consuming task, yet it can be achieved