100900
4-Bromoaniline
97%
Sinonimo/i:
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Sharpless asymmetric ligands for dihydroxylation of alkenes.
- Chemical intermediates such as 4-bromophenyl azide , 4-bromonitrosobenzene , N-(4-bromophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide , and ethyl 4-(4-(4-methylphenylsulfonamido)phenyl)butanoate.
It is also used in the surface functionalization of carbon nanotubes via preparation of 4-bromo benzenediazonium derivatives.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?