B56420
2-Bromoaniline
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromobenzenamine, 2-Bromophenylamine, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
229 °C (lit.)
Punto di fusione
24-28 °C (lit.)
Densità
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?