8.20565
2-Fluoroaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Fluoroaniline, 1-Amino-2-fluorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
171-173 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-29 °C
Temp. transizione
flash point 60 °C
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Fc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup