Documenti fondamentali
D188603
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylthiophene
98.5%
Sinonimo/i:
NSC 60689
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.19
Beilstein:
106450
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98.5%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
134 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D188603-25G4061838123985
D188603-100G4061838353795
D188603-5G