Key Documents
M84402
Sigma-Aldrich
3-Methylthiophene
98%
Sinonimo/i:
β-Methylthiophene, 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.17
Beilstein:
1300
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
42.4 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. eboll.
114 °C/738 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−69 °C (lit.)
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Linlin Li et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 53, 36-42 (2015-06-05)
A polymer film incorporated gold nanoparticle modified electrode was fabricated. The fabricated process involved eletrodeposition of gold nanoparticles and electropolymerization of the 3-methylthiophene (abbreviated 3MT) onto the glassy carbon electrode (GCE). The resulting electrode (P3MT-nano-Au/GCE) was characterized by scanning electron
Nannan Jian et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(13), 7174-7182 (2019-03-20)
Conjugated fluorophores have been extensively used for fluorescence sensing of various substances in the field of life processes and environmental science, due to their noninvasiveness, sensitivity, simplicity and rapidity. Most existing conjugated fluorophores exhibit excellent light-emitting performance in dilute solutions
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)