Documenti fondamentali
900999
Sigma-Aldrich
4-Ethynylbenzoic acid
Sinonimo/i:
4-Carboxyphenylacetylene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Saggio
≥90%
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
200 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
SJXHLZCPDZPBPW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Ethynylbenzoic acid may be used in the synthesis of N-(4-ethynylphenylcarbonyl) L-glutamic acid diethyl ester, a precursor for synthesizing glutamic acid-based dendritic helical poly(phenylacetylene)s. It can also be used to prepare zinc porphyrins attached to various cyclic aromatic hydrocarbon substituents, which can act as potential photo-sensitizers for dye-sensitized solar cells (DSSCs). This product was previously listed as CBR01612.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Enhanced light harvesting with π-conjugated cyclic aromatic hydrocarbons for porphyrin-sensitized solar cells.
Wang CL, et al.
Energy & Environmental Science, 4, 1788-1795 (2011)
Synthesis of Glutamic Acid-based Dendritic Helical Poly(phenylacetylene)s.
Hu Y, et al.
Polymer Journal, 40, 143-147 (2008)