Documenti fondamentali
724645
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzoic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
164-171 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
PHPIMLZTBYCDSX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Vincent M Morin et al.
ChemistryOpen, 8(11), 1328-1336 (2019-11-07)
The halogen bond has previously been explored as a versatile tool in crystal engineering and anion coordination chemistry, with mechanochemical synthetic techniques having been shown to provide convenient routes towards cocrystals. In an effort to expand our knowledge on the