Key Documents
725021
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
(3-Formylphenyl)acetylene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
75-80 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-7H
IGIUWNVGCVCNPV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4