857858
5-Iodouracil
98%
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-5-iodopyrimidine
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
274-276 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
IC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?