852597
5-Iodouridine
95%
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-5-iodo-1-β-D-ribofuranosylpyrimidine
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
205-207 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
RKSLVDIXBGWPIS-UAKXSSHOSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?