574694
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
206-210 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-6-9(8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)