75950
2-Oxovaleric acid
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
α-Ketovaleric acid, 2-Oxopentanoic acid
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
liquid
P. ebollizione
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7-9 °C (lit.)
Densità
1.110 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
KDVFRMMRZOCFLS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?