L2009
Acido levulinico
98%
Sinonimo/i:
Acido 4-ossopentanoico, Acido 4-ossovalerico
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 102 °C)
Saggio
98%
P. eboll.
245-246 °C (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It can also be used in:
- The preparation of catalytic composite to synthesize 5-hydroxymethylfurfural and furfural.
- The synthesis of a commercial fragrance, fraistone.
- The synthesis of pyrrolidone derivatives via reductive amination.
- The total synthesis of mycobacterial arabinogalactan.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?