Documenti fondamentali
W244220
Sigma-Aldrich
Ethyl levulinate
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl 4-oxopentanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero FEMA:
2442
Beilstein:
507641
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.435
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
apple; fresh; green; melon; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hanjin Im et al.
Bioresource technology, 193, 386-392 (2015-07-06)
This work addresses an unprecedented way of co-producing biodiesel (FAEE) and valuable chemicals of ethyl levulinate (EL), ethyl formate (EF) and diethyl ether (DEE) from wet in situ transesterification of microalgae. EL, EF, and DEE were significantly produced up to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W244220-SAMPLE-K4061837512650
W244220-1KG-K4061834365464
W244220-500G-K4061834404149
W244220-5KG-K4061834396499