68255
4-Methyl-2-oxovaleric acid
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
α-Ketoisocaproic acid, 2-Oxoisocaproic acid, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid, Ketoleucine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Indice di rifrazione
n20/D 1.431
P. ebollizione
82-83 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C
Densità
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
BKAJNAXTPSGJCU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Role in Human Brain Ketometabolism: 4-Methyl-2-oxovaleric acid has been implicated in the temporal patterns of ketometabolism in cerebral microdialysis fluids of patients with traumatic brain injury, underscoring its significance in biochemical pathways within the brain (Eiden et al., 2019).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?