K7125
(±)-3-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt
Sinonimo/i:
(±)-Sodium 3-methyl-2-oxovalerate, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, DL-α-Keto-β-methylvaleric acid sodium salt, Ketoisoleucine sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo di lipide
saturated FAs
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CCC(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMDJDLCNOXJGKC-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?