75940
2-Oxooctanoic acid
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
α-Ketooctanoic acid, 2-Oxocaprylic acid
About This Item
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
flakes
P. eboll.
82 °C/0.05 mmHg
Punto di fusione
33-36 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
GPPUPQFYDYLTIY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3