Documenti fondamentali
00505
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate sodium salt
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Sodium methyl acetoacetate
About This Item
Formula condensata:
CH3COCHNaCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.10
Beilstein:
4127717
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
powder
Impurezze
~0.5% water
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].COC(=O)\C=C(\C)[O-]
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-4(6)3-5(7)8-2;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
PZPFXRQPPDCUQY-LNKPDPKZSA-M
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)