00410
Ethyl acetoacetate
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Acetoacetic ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.48 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 28.5 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
580 °F
Limite di esplosione
9.5 %
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.419
P. eboll.
181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 130 g/L at 20 °C
Densità
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Knoevenagel condensation products by reacting with α-alkylideneacetoacetate and aliphatic, aromatic, heteroaromatic aldehydes.
- Michael adducts, via Michael addition reaction with chalcones and azachalcones in the presence of a base catalyst.
- Substituted nicotinic acid derivatives by treating with α, β-unsaturated oximes via Michael addition followed by ring closure reaction.
It can be also utilized as a reactant in the transesterification and asymmetric hydrogenation reactions to produce valuable products.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
164.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?