63954
Ethyl acetoacetate
analytical standard
Sinonimo/i:
Acetoacetic ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.48 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 28.5 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
580 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
9.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n/D 1.418-1.420
P. ebollizione
181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 130 g/L at 20 °C
Densità
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a diluent for improving cold flow properties of biodiesel from waste cooking oil.
- As an additive for activating Fe3O4 nanoparticles for efficient catalytic oxidation of aldehydes to carboxylic acids.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
164.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)