50475
Benzyl acetate
analytical standard
Sinonimo/i:
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23 mmHg ( 110 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Temp. autoaccensione
862 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
P. ebollizione
206 °C (lit.)
Punto di fusione
−51 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?