Documenti fondamentali
16797
Supelco
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
analytical standard
Sinonimo/i:
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.495-1.505
Densità
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Descrizione generale
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one is a fragrance compound primarily utilized in personal care products, including cosmetics, shampoos, deodorants, air fresheners, etc. It is a well-known fragrance allergen known to induce allergic contact dermatitis and rashes.
Applicazioni
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in perfumes, leave-on cosmetics, commercial scented products, and fragrance raw materials/perfume oils by various chromatography techniques.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Quantitative analysis of the 26 allergens for cosmetic labeling in fragrance raw materials and perfume oils
Leijs H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(14), 5487-5491 (2005)