43884
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde
analytical standard
Sinonimo/i:
4-tert-Butyl-α-methyl-benzenepropanal, 4-tert-Butyl-α-methyl-hydrocinnamaldehyde, Butylphenyl methylpropional, Lilial
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.504-1.506
Densità
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Human urine samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Deodorants and air fresheners by sonication extraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Scented consumer products by GC-MS as well as GC in combination with olfactometry.
Risultati analitici
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?