95594
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Densità
0.995 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1CCC(CCCC(C)(C)O)=CC1
InChI
1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
ORMHZBNNECIKOH-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
275.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
135.1 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves