288993
α-Amylcinnamaldehyde
97%, mixture of cis and trans
Sinonimo/i:
alpha-Amylcinnamaldehyde
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
287-290 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?