91316
cis-3-esene-1-ol
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Saggio
≥96.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
n20/D 1.440
P. ebollizione
156-157 °C (lit.)
Densità
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)