Documenti fondamentali
W256005
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-al
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
trans-2-Hexenal, Leaf aldehyde
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero FEMA:
2560
Beilstein:
1699684
Numero CE:
N° CoE:
748
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.073
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Impurezze
<3% hexenoic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
47 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; green; leafy; vegetable; fruity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Descrizione generale
trans-2-Hexen-1-al is an important flavoring compound that occurs naturally in tomatoes, banana and black tea.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
100.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Quantitative analysis of flavor parameters in six Florida tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill).
Baldwin EA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(6), 1135-1140 (1991)
Flavor of black tea.
Yamanishi T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 30(8), 784-792 (1966)
(E)-2-Hexenal-Induced DNA Damage and Formation of Cyclic 1, N 2-(1, 3-Propano)-2 `-deoxyguanosine Adducts in Mammalian Cells.
Golzer P, et al.
Chemical Research in Toxicology, 9(7), 1207-1213 (1996)
Kensuke Sakamaki et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(12), 6667-6671 (2011-05-10)
A test apple beverage made up of apple juice (20%), high-fructose corn syrup (11.5%), citric acid (0.43%), trisodium citrate (0.02%), apple-odor flavor (0.1%), and ascorbic acid (0.02%) was stored at 40 °C and then analyzed for the change of odor
Wai Siang Law et al.
The Analyst, 135(4), 773-778 (2010-03-24)
Microjet sampling in combination with extractive electrospray ionization (EESI) mass spectrometry (MS) was applied to the rapid characterization and classification of extra virgin olive oil (EVOO) without any sample pretreatment. When modifying the composition of the primary ESI spray solvent
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W256005-20KG
W256005-4KG
W256005-1KG-K4061837834967
W256005-4KG-K4061837834981
W256005-SAMPLE-K4061837834998
W256005-20KG-K4061837834974
W256005-1KG
W256005-800G
W256005-800G-K
W256005-8KG
W256005-8KG-K
W256005-SAMPLE