W221104
Butyl propionate
≥98%, FG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
799 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
145 °C/756 mmHg (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
banana; ethereal
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W221104-20KG | |
W221104-SAMPLE-K | 4061837508813 |
W221104-1KG | |
W221104-1KG-K | 4061837519345 |
W221104-20KG-K | 4061836711849 |
W221104-9KG | |
W221104-9KG-K | 4061837519352 |
W221104-SAMPLE |