12990
Ethyl benzoylacetate
technical, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.6 (vs air)
Grado
technical
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
n20/D 1.520-1.540
P. ebollizione
265-270 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?