Documenti fondamentali
722464
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropionate
96%
Sinonimo/i:
3-Cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449
Densità
1.058 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)