ABE2605
Anti-H3K4me3Q5histaminyl
Sinonimo/i:
Histone H3 trimethylated Lysine 4 Histaminylated glutamine5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 15.51 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys4), histaminylation (Gln5)
Informazioni sul gene
human ... HIST3H3(8290)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by DOT Blot analysis with K3K4me3Q5Histaminyl peptide.
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected H3K4me3Q5Histaminyl peptide, but not the unmodified H3Q5 peptide.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Histone H3.1 trimethylated on lysine 4 and histaminylated on glutamine 5 (H3K4me3Q5Histaminyl) in RN46A, KU812, SK-N-SH & HEK293T whole cell lysates. (Data courtesy of Dr. Ian Maze s Lab, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1