ESG1107
Proteina LIF ricombinante di topo ESGRO®
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^7 units/ml.
Sinonimo/i:
Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, Murine LIF, Mouse LIF, mLIF, mLIF
Saggio
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
10000000 units/mL
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
mouse ... LIF(16878)
Descrizione generale
Applicazioni
PROTOCOLLI CONSIGLIATI
Cellule ES: nelle colture di cellule ES pluripotenti D3 e MBL-1 si osserva abitualmente che per mantenere il fenotipo da cellula staminale sono necessarie 1.000 U di supplemento ESGRO per 1,0 mL di terreno di coltura tissutale. Concentrazioni simili di mLIF sono state utilizzate anche per la trasmissione germinale di cellule ES geneticamente modificate (E3).
Alla concentrazione indicata, 107 unità di supplemento ESGRO sono sufficienti per 10,0 L di terreno di coltura e 106 unità di ESGRO bastano per 1,0 L di terreno.
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Test sulle cellule staminali embrionali: inibizione della differenziazione a 1.000 unità/mL con cellule di leucemia mieloide murina M1: attività specifica >/= 108 unità/mg
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.
Protocolli
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.