Key Documents
E33203
Sigma-Aldrich
Ethyl isobutyrylacetate
95%
Sinonimo/i:
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCOCH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Beilstein:
636726
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
173 °C (lit.)
Punto di fusione
−9 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)