Key Documents
8.14190
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrylacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic acid methyl ester, Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(CH3)COCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
418-900-0
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Temp. autoaccensione
280 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.29 % (v/v)
pH
4.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
192 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-75 °C
Temp. transizione
flash point 79 °C
Solubilità
43.6 g/L
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup