Key Documents
544302
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetylbenzoate
98%
Sinonimo/i:
4-Acetobenzoic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
93-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3
QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl 4-acetylbenzoate is an aromatic ketone that can be prepared from 4-bromoacetophenone.
Applicazioni
Methyl 4-acetylbenzoate may be used in the preparation of 4-methoxycarbonyl-α-oxo-benzeneacetic acid and methyl 4-(2-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-oxoacetyl)benzoate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Enantioselective photochemical synthesis of a ?-lactam via the solid state ionic chiral auxiliary method.
Scheffer JR and Wang K.
Synthesis, 112(08), 1253-1257 (2001)
Regioselective Copper?Catalyzed Oxidative Cross?Coupling of Imidazo [1,2?a] pyridines with Methyl Ketones: An Efficient Route for Synthesis of 1,2?Diketones.
Lei S, et al.
Advanced Bacterial Genetics, Cold Spring Harbor, 358(1), 67-73 (2016)