Documenti fondamentali
516333
Sigma-Aldrich
4-Acetylbenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4-Formylacetophenone
About This Item
Formula condensata:
CH3COC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
33-36 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ketone
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
KTFKRVMXIVSARW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bis [(tetraphenylporphyrinato) zinc]-calix [4] pyrrole. Synthesis and receptor properties.
Mamardashvili NZ, et al.
Russ. J. Org. Chem., 50(4), 559-566 (2014)
Selective reduction of less reactive carbonyl groups in the presence of diborane and sodium bisulfite on silica gel.
Chihara T, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 68(5), 720-724 (1990)
Application of the combination of sodium bisulfite as a protective reagent and solid supports in the selective reduction of 4-acetylbenzaldehyde with diborane.
Chihara T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1657-1660 (1981)
NaBH4/NaNO3/H2O: A Convenient System for Selective Reduction of Aldehydes VS. Ketones to their Corresponding Alcohols.
Ghaderi S and Setamdideh D.
Orient. J. Chem., 30(4), 1913-1917 (2014)
Low-Pressure Hydrogenation of Arenecarboxylic Acids to Aryl Aldehydes.
Goo?en LJ, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(13), 2166-2170 (2010)