242608
4-Acetoxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4-Formylphenyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
152-153 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ester
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
SEVSMVUOKAMPDO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The reductive amination of 4-acetoxybenzaldehyde (4-formylphenyl acetate) with an azanonaborane cluster in the presence of H3BNH2(CH2)4NH2 was studied.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Afaf R Genady
Organic & biomolecular chemistry, 3(11), 2102-2108 (2005-05-27)
The reactivity of an azanonaborane cluster containing free amino groups {H2N(CH2)4H2NB8H11NH(CH2)4NH2} towards ketones and aldehydes is investigated. In a one step reaction, the reductive amination of some ketones and aldehydes (namely acetone, benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyde, 4-hydroxybenzaldehyde, 4-nitrobenzaldehyde, 4-acetoxybenzaldehyde, and 4-acetamidobenzaldehyde) with
Mahmoud H El-Maghrabey et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 158, 38-46 (2018-06-04)
α-Dicarbonyl compounds (α-DCs) are very clinically important as they are considered as advanced glycation end products (AGEs) precursors and biomarkers for many chronic diseases such as diabetes and vascular diseases, in addition to their major role in progression of complications