708860
Potassium hydride
in paraffin
Sinonimo/i:
Potassium monohydride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Stringa SMILE
[K]
InChI
1S/K.H
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Wittig reaction of various aldehydes with high Z selectivity.
- Williamson ether synthesis to prepare substituted ethers from alcohols.
- Polymerization of ethylene oxide to yield polyethylene glycols.
Proprietà fisiche
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available