215813
Potassium hydride
30 wt % dispersion in mineral oil
Sinonimo/i:
Potassium monohydride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
slurry
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
30 wt % dispersion in mineral oil
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[K]
InChI
1S/K.H
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?