Documenti fondamentali
705942
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3)
97 atom % D, 96% (CP)
Sinonimo/i:
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3), Calcitriol (6,19,19-d3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27D3H41O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
96% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Descrizione generale
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3 or calcitriol] is a metabolite of vitamin D3. It is known to monitor calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation. 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an internal analytical standard for the quantification of vitamin D3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The emerging role of vitamin D3 in women?s health
Khadilkar, SS
Journal of Obstetrics and Gynaecology of India, 63, 147-150 (2013)
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)