616338
D-Glucose-d12
97 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-d12
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])[C@@]1([2H])OC([2H])(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@@]([2H])(O[2H])[C@]1([2H])O[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D
WQZGKKKJIJFFOK-QIRXRFCNSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.