Documenti fondamentali
609153
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic acid-15N,γ-O-t-butyl ester, L-Glutamic acid-15N N-Fmoc,γ-O-t-butyl ester
About This Item
Formula condensata:
t-Bu-O2C(CH2)2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Peso molecolare:
426.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -4.21°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
OTKXCALUHMPIGM-HWAMHAJJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)