Key Documents
739596
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
25-Hydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 25-hydroxyvitamin D3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27D3H41O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
Descrizione generale
25-hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol or 1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated 25-hydroxyvitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard.
Confezionamento
1 mL in ampule
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jiri Adamec et al.
Journal of separation science, 34(1), 11-20 (2010-12-21)
Simultaneous and accurate measurement of vitamin D and 25-hydroxyvitamin D in biological samples is a barrier limiting our ability to define "optimal" vitamin D status. Thus, our goal was to optimize conditions and evaluate an LC-MS method for simultaneous detection
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)