740217
25-Hydroxyvitamin D2 solution
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Sinonimo/i:
25-Hydroxycalciferol solution, 25-Hydroxyergocalciferol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?