Documenti fondamentali
809748
Sigma-Aldrich
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O3
Peso molecolare:
416.64
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (R Isomer)
≥97% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@@H](O)C(O)(C)C)C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24?,25-,27-/m1/s1
FCKJYANJHNLEEP-AOWQBJNISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 is a metabolite of vitamin D3. It is known to increase bone volume and mechanical strength.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
24R, 25-dihydroxyvitamin D3: an essential vitamin D3 metabolite for both normal bone integrity and healing of tibial fracture in chicks
Seo E, et al.
Endocrinology, 138(9), 3864-3872 (1997)
Analysis of C-3 epimerization in (24R)-24, 25-dihydroxyvitamin D3 catalyzed by hydroxysteroid dehydrogenase
Higashi T, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 429-436 (2004)